Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
tubing-for-circulators
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Tubing for circulator, VWR®, Længde: 1000 mm, Ø indv.: 6 mm, Buran N (synthetic rubber) tubing
Varenummer: (462-0300)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  JULABO GmbH
Beskrivelse:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Leverandør:  JULABO GmbH
Beskrivelse:   Tubing for circulator, Viton® tubing, working temperature -35 to +200 °C, Ø indv.: 8 mm
Leverandør:  JULABO GmbH
Beskrivelse:   Working temperature -40 to +120 °C.
Leverandør:  LAUDA
Beskrivelse:   EPDM tubing, reinforced
Leverandør:  LAUDA
Beskrivelse:   These metal hoses with thermal insulation consist of flexible corrugated stainless steel tubing and are unaffected by the usual bath liquids. The hose...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste