Du Søgte efter: Microarray instrumenter
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: The GenePix® 4300A and GenePix® 4400A scanners offer high resolution, high quality imaging with 3-laser excitation. Configurations include 5 μm or 2,5...
Varenummer: (MLDVGENEPIX4000B-U)
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: The GenePix® 4000B microarray scanner is a benchmark for quality, reliability and ease-of-use in microarray scanning technology. Coupled with GenePix®...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MLDVGENEPIX4100A-U)
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: GenePix® 4100A Microarray Scanner offers its simplicity, reliability and flexibility in microarray-based research, be it in genomics, proteomics, or n...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: T-Sue™ Microarray mold, enabling tissues from many donor blocks to be arrayed on a single slide.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom