Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
tnde-opbevaring
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/55/18945155.jpg
VWR har paller og enheder til langtidsopbevaring i tønder. Tøndeopbevaring egner sig godt til tungt udstyr og tunge instrumenter, som skal opbevares forsvarligt og sikkert over længere tid.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sorter efter:
Blocked
Leverandør:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse:   Made up of 90% recycled polyethylene.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 l to 400 l.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   PE, blue. Safe storage of aggressive liquids such as acids and alkalis.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Leverandør:  NEW PIG
Beskrivelse:   These poly drip decks capture drips from containers and drums before they cause slip-and-fall hazards. These decks keep leaky drums and containers fro...
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   PE or galvanised grid.
Leverandør:  asecos
Beskrivelse:   Steel, transportable
Leverandør:  NEW PIG
Beskrivelse:   These overpacks are of 100% PE, light weight and chemical resistant.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste