Vil du logge ind igen?
Handheld refractometers, OPTi
Leverandør: Bellingham + Stanley
OPTi
A range of reliable premium quality instruments for a wide range of applications.
  • Shallow prism dish made of 316 stainless steel
  • Zero calibration with distilled water
  • Automated temperature compensation (ATC)
Leveringsinformation: Supplied with two AAA batteries, multi-language guide, certificate of calibration and protective case.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Model Område Præcision Opløsning Pakn VWR katalog nummer Mængde
Brix 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0593
Brix NTC 0 − 54 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0820
Brix 20 − 75 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0813
Brix 85 0 − 80 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0680
Brix 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0814
Brix NTC 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0819
Brix 40-95 40 − 95 °Bx ±0,2 °Bx 0,1 °Bx 1 635-0823
42 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0815
55 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0816
90 HFCS 40 − 95 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0817
Honey 10 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0677
SG 1,000 − 1,120 nD ±0,001 nD 0,0005 nD 1 635-0821
RI 1,33 − 1,42 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0594
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0822
RI 1,42 − 1,54 nD ±0,0003 nD 0,0001 nD 1 635-0818
Starch 0 − 30 % ±0,2 % 0,1 % 1 635-0595
SG 1,000 − 1,090 % ±0,001 % 0,0005 % 1 635-0678
PPT 0 − 180 % ±1 % 1 % 1 635-0679
Salinity 28 0 − 28 % NaCl ±0,2 % NaCl 0,1 % NaCl 1 635-0596
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Prøvestørrelse (ml) 0,3 ml
Responstid 2 seconds
Driftstemperaturområde (°C) 5…40
W×D×H 54×115×30 mm
Vægt 85 g
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal