Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Digitalmikroskoper
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/18/18945118.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Educational and laboratory microscopes with integrated camera and tablet.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Education and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These digital microscopes are designed to fulfil the requirements of an advanced biology educational laboratory giving students an effective introduct...
Leverandør:  BERTIN
Beskrivelse:   InCellis is an all-in-one cell imager developed for generation of publication-quality images of cells on tissue slides or in cell culture. InCellis pr...
Varenummer: (MOTI1100104600183)
Blocked
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   Panthera HD is a High Definition model meant to be used exclusively through digital means (no eyepiece tube).
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   Disse mikroskoper er konstrueret til undervisningsbrug og undervisning miljøer. De kan være udstyret med fasekontrast, Darkfield og polariserende tilb...
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   Digital microscope, Monocular, DM-52, Objektiver: 4×, 10×, 40×, : N/A
Varenummer: (630-0552)
Leverandør:  MOTIC
Beskrivelse:   This upright microscope is designed for use in education and research projects.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 39
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING