Digital vortex mixers, Digital Vortex-Genie® 2
Leverandør: Scientific Industries
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Genie®
444-0873EA 4506 DKK
444-0873 444-0884 444-0872 444-0883 444-0885 444-0874 444-0882
Digital vortex mixers, Digital Vortex-Genie® 2
Rystere Vortex Mixere
The Digital Vortex-Genie® 2 is a programmable vortex mixer based on the popular Vortex-Genie®, providing digital control and display of both speed and time. The Digital Vortex-Genie® 2 is especially useful for mixing applications with strict or specific speed and time requirements. It offers precision, repeatability, and reproducibility. Using the "UP" and "DOWN" arrow keys, speed can be programmed between 500 and 2850 min-1, and time can be programmed between 1-99 seconds for Touch mode and 1-99 minutes for Hands-Free mode. Accepts all accessories listed for the Vortex-Genie® 2.
Leveringsinformation: The Digital Vortex-Genie® 2 is supplied with a pop-off cup and 7,6 cm platform. Other accessories are available, please order separately. Model for use with Applied Biosystems microplate protocols is also available.
Advarsel: * Afhængig af hastighed
** Start pakke indeholdende en 152mm platform, en skum insats til 60 mikrorør og en skum insats til 1 standard mikrotiterplade
*** Det store prøvesæt er ideelt til blanding i bægre, kolber og store rør. Sættet består af en forsænket platform, 2 elastikbånd, en blændings-skumindsats, en skumindsats til 4× 29 − 37 mm rør, en skumindsats til 8× 14 − 29 mm rør samt en skumindsats til 12× 9 − 16 mm rør
**** Holderen til små ampuller/rør giver mulighed for kraftig, komplet blanding af op til fire 15 − 17 mm ∅ rør eller ampuller
***** Holderen til store ampuller/rør giver mulighed for kraftig, komplet blanding af op til fire 10 − 17 mm ∅ rør eller ampuller