Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
enzymatic-tests
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Tilstedeværelsen eller fraværet af enzymaktivitet er en taksonomisk egenskab ved mikroorganismer, som kan bruges til at differentiering eller identifi...
Varenummer: (942152ZF)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Varenummer: (OXOIR38191)
Leverandør:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivelse:   PATHOTEC CO 25 STRIPS 1 * 25 Items
UOM:  1 * 25 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5