Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
PCR test
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/21/18989621.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"27"
Sorter efter:
Leverandør:  BIOPREMIER
Beskrivelse:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of a specific pathogenic bacteria. The assay is based on 5’ ...
Leverandør:  BIOPREMIER
Beskrivelse:   KIT PCR PEANUT 100RXN 1 * 1 Each
Leverandør:  BIOPREMIER
Beskrivelse:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of an animal species in meat and meat products. The assay is...
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   PCR MYCOPLASMA TEST KIT II 1 * 1 Each
Varenummer: (A3744.0020)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   PCR mykoplasma-testsæt
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Q-BIOANALYTIC GMBH
Beskrivelse:   Legionella pneumophila is tested usually with cultural methods. However, this may take up to 14 days to deliver results. Using this Real-Time PCR test...
Leverandør:  Q-BIOANALYTIC GMBH
Beskrivelse:   Cronobacter sakazakii (formerly Enterobacter sakazakii) is found naturally in the environment and can survive in dry conditions. It occurs in dry food...
Leverandør:  Q-BIOANALYTIC GMBH
Beskrivelse:   Hazel-nut is allergenic for a considerable number of individuals. Using DNA based tests also processed food samples might be tested. Our Real-Time PCR...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste