Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Antigen-Antistof Test
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/01/18944901.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Nyskabende, hurtige analyser gør screening for patogene organismer nemmere. Komplet testsæt til 5 patogene organismer.
Resultaterne er lette...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Nyskabende, hurtige analyser gør screening for patogene organismer nemmere. Komplet testsæt til 5 patogene organismer.
Resultaterne er lette...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Nyskabende, hurtige analyser gør screening for patogene organismer nemmere. Komplet testsæt til 5 patogene organismer.
Resultaterne er lette...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Nyskabende, hurtige analyser gør screening for patogene organismer nemmere. Komplet testsæt til 5 patogene organismer.
Resultaterne er lette...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Nyskabende, hurtige analyser gør screening for patogene organismer nemmere. Komplet testsæt til 5 patogene organismer.
Resultaterne er lette...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse:   To detect allergen in highly processed foods by special extraction solution and unique antibody.This lateral-flow test is a high-performance qualitati...
Varenummer: (LIOF96151)
Leverandør:  LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse:   Identification of the main pathogenic microorganisms directly from clinical specimens.
UOM:  1 * 50 Items
Varenummer: (OXOIR30163801)
Leverandør:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beskrivelse:   SHIG FLEXNERI POLY 1-6 X Y 2ML 1 * 2 ml
UOM:  1 * 2 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8