Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mikobiologiske test systemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"71"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Tilstedeværelsen eller fraværet af enzymaktivitet er en taksonomisk egenskab ved mikroorganismer, som kan bruges til at differentiering eller identifi...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Bacillus subtilis (BGA) spore-suspension bruges sammen med dyrkningsmedium testagar pH 6,0 til inhibitortest art.nr. 1.10663.0500 og testagar pH 8,0 t...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Test system til påvisning af antibakterielle stoffer (inhibitorer) i urin. testen er vigtig for den afgørende diagnostiske vurdering af en urinvejsinf...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Til den antibiotiske sulfonamid resttest iflg. KUNDRAT. Geobacillus stearothermophilus spore-suspension bruges sammen med testagaren til at udføre den...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der re...
Varenummer: (942152ZF)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 71
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING