Du Søgte efter: GC Sorbenter
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (11982.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Leverandør: Restek
Beskrivelse: These bonded silica packings with n-octane or cyanopropyl (OPN) functional groups yield faster separations of C1 to C4 hydrocarbons, higher thermal st...
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Packing material, Tenax®-GR, mesh size of 60/80
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Packing material, HayeSep® T, mesh size 80/100, temperature limit up to 165 °C
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Graphitized carbon black offers unique selectivity and very little adsorption for alcohol analyses. CarboBlack packings are treated with KOH or picric...
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Packing material, Porapak R, mesh size of 100/120, temperature limits of 250 °C
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Acylation reagents offer the same advantage available from silylation reagents: creating less polar, more volatile derivatives. In comparison to silyl...
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Silylation is the most widely used derivatisation procedure for sample analysis by GC. In silylation, an active hydrogen is replaced by an alkylsilyl ...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole for GC/MS, TMSI, 10×1 ml
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom