Betaine hydrochloride
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0611.00EA 1840 DKK
PROOMM0611.00
Betaine hydrochloride
Betaine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molekylvægt: 153,61
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011903
CAS-nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1