Propylenglycoldiacetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14588.1000EA 549 DKK
8.14588.1000 8.14588.9999 8.14588.0250
Propylenglycoldiacetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Propylenglycoldiacetat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molekylvægt: 160,1678 g/mol
MDL Number: MFCD00026201
CAS-nummer: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 90 g/l (20 °C)
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 190 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Explosion Limit 2.8 - 12.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 431 °C