Chlortetracyclin, HCl
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC11509100EA 758 DKK
EHERC11509100
Chlortetracyclin, HCl
Chlortetracyclin, HCl
Formel: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Molekylvægt: 515,34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26142699
CAS-nummer: 64-72-2
EINECS: 200-591-7