Ampicillin, natriumsalt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
SERA13399.01EA 618 DKK
SERA13399.01 SERA13399.03 SERA13399.02
Ampicillin, natriumsalt
Ampicillin, natriumsalt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molekylvægt: 371,39
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064313
CAS-nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1