Ampicillin
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0211EA
2670
DKK
PROOICRS0211
Ampicillin
Ampicillin
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Molekylvægt: 349,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005175 CAS-nummer: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 |