Vitamin K1, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5.01890.0100EA
16820
DKK
5.01890.0100
5.01890.0001
Vitamin K1, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Vitamin K1
Formel:
C₃₁H₄₆O₂ Molekylvægt: 450,6958 g/mol |
MDL Number:
MFCD00214063 CAS-nummer: 84-80-0 EINECS: 201-564-2 |