Sulphacetamid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16988850EA 696 DKK
EHERC16988850
Sulphacetamid
Sulphacetamid
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
Molekylvægt: 214,24 g/mol
MDL Number: MFCD00066501
CAS-nummer: 144-80-9
EINECS: 205-640-6