Bensultap
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10503000EA 1090 DKK
EHERC10503000
Bensultap
Bensultap
Formel: C₁₇H₂₁NO₄S₄
CAS-nummer: 17606-31-4