Amitraz
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10230000EA 1020 DKK
EHERC10230000
Amitraz
Amitraz
Formel: C₁₉H₂₃N₃
MDL Number: MFCD00069396
CAS-nummer: 33089-61-1
EINECS: 251-375-4