Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31867.03EA 592 DKK
H31867.03 H31867.09
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat 96%
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
Molekylvægt: 247,32 g/mol
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126391
CAS-nummer: 4815-36-5