2-(4-Chlorphenyl)-3-methylbutansyre((cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl)ester
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13630000EA 1190 DKK
EHERC13630000
2-(4-Chlorphenyl)-3-methylbutansyre((cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl)ester
2-(4-Chlorphenyl)-3-methylbutansyre((cyan)(3-phenoxyphenyl)methyl)ester
Formel: C₂₅H₂₂ClNO₃
MDL Number: MFCD00055324
CAS-nummer: 51630-58-1
EINECS: 257-326-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III