Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "Staining Fixatives"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   M-FIX™ fiksativspray til cytodiagnostik
Varenummer: (361042Q)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Immersionsolie anvendes til at øge mikroskopets opløsning, og placeres mellem overfladen på prøven og linsen. Immersionsolier er transparente olier, d...
UOM:  1 * 100 ml
Produktet er udgået
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   HistoChoice® Tissue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution to on-site tissue collection and transport. The wide mouth, pre-labeled...
UOM:  1 * 30 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   HistoChoice® Clearing Agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene. Compatible with organic mounting media, HistoChoice® Clearing Age...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Q Path® Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after ...
Varenummer: (00656746.)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Q Path® Cytofix solution is a fixative commonly used in cytology. It is perfectly suited and recommended for urine, pleural or peritoneal fluid cytolo...
UOM:  1 * 5 l
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fixation, conservation and transport of cytology specimens.
Varenummer: (630-0340)
Leverandør:  ZEISS
Beskrivelse:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste