Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
farve-reagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/41/18989841.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   For flere oplysninger om specifikationer og risici se www.vwr.com eller VWRs kemikaliekataloger
Varenummer: (1.06731.1000)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   These versatile fluorophores can tolerate a pH range of 3 - 10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs. The dyes are also DM...
Leverandør:  Tonbo Biosciences
Beskrivelse:   Foxp3/transcription factor staining buffer kit, mouse and human reactivity
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Potential applications of dye biotin include the detection of binding sites and the degree of biotinylation of proteins and for the measurement of avi...
Varenummer: (CAYM600055-1)
Leverandør:  Cayman Chemical
Beskrivelse:   This working solution is prepared by diluting the Nile red stock solution 1:1,000 in the assay buffer.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   CF® dye biocytin is a cell-impermeant fixable polar tracer that is a conjugate of CF® dye and biotin with an aldehyde-fixable primary amine.
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   SYBR® Green is an asymmetrical cyanine dye that acts as an intercalating dye for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste