Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
antibiotika-og-antimykotika
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
Antibiotika og antimykotika/svampemidler bruges til at undgå bakterie og svampe kontaminering. Disse opløsninger påvirker cellevæggens syntese og proteinsyntese i de forskellige gram positive og gram negative mikrober. Flydende opløsninger er sterile og velegnet til benyttelse af vævsdyrkningsmetoder. Antibiotika og antimykotika opløsninger er aseptiske præpareret af høj kvalitet, derefter bestrålet med gammastråling for at sikre sterile forhold. Alle flaskerne er kompatible med standard vævsdyrkningssystemer.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"159"
Sorter efter:
Varenummer: (1.05177.0005)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   KANAMYCIN DISULFAT 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Pennicillin-Streptomycin 100X sterile solution for tissue culture applications. Inhibits cell wall synthesis and protein sythesis in gram-positive and...
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Inhibits chain elongation. Widely used as...
UOM:  1 * 20 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Kanamycin is an aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in gram-negative and gram-positive bacteria and in mycoplasma. Recommended w...
UOM:  1 * 20 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Used as a selection agent for both prokaryotic- and eukaryotic-transfected cells. An aminoglycoside similar to gentamycin, G418 is toxic to bacterial,...
UOM:  1 * 20 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Aseptic, gamma-irradiated, tested for tissue culture. 10 000 U/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin and 25 μg/ml amphotericin B when reconst...
UOM:  1 * 20 ml
Varenummer: (E737-20ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   15 µg/ml working concentration, binds to the 30S subunit of bacterial ribosome.
UOM:  1 * 20 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Aseptic, gamma-irradiated, tissue culture tested. 10 000 U/ml penicillin. 10 mg/ml streptomycin solution when reconstituted in 20 ml of sterile w...
UOM:  1 * 20 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 159
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste