Du Søgte efter: Skruer og bolte
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PEEK, beige.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PP, coloured.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: COWIE
Beskrivelse: Universal replacement bearing seal for 12 – 16 mm shafts
Varenummer: (LAUDHKM032)
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Nut, M16×1
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, white.
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Quick-connect stem fitting, siltek® treated, with 6,35 mm tube fitting connection
Varenummer: (REST22348)
Leverandør: Restek
Beskrivelse: This hot swap capillary column nut allows to change capillary column while the injector temp is still hot without downtime waiting for injector parts ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (REST24896)
Leverandør: Restek
Beskrivelse: These nuts are ideal for use with Thermo Scientific TRACE GCs.
UOM: 1 * 2 Items
Varenummer: (REST22078)
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Direct replacement reducing nut, high-quality stainless steel, for Agilent 5890/6850/6890 GC's
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom