Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Beskyttelsesreagenser til Vandbade
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/12/18990012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Forhindrer vækst af alger og bakterier i bade og neddypningstermostatbade. Giver optimale hygiejniske arbejdsbetingelser.
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  JULABO GmbH
Beskrivelse:   Ideel til brug i varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade. Brug 2 ml opløsning pr. 1 liter vand.
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Aquabator-Clean™ is designed for disinfecting water baths. It protects against growth of fungi and bacteria.
UOM:  1 * 250 ml
Leverandør:  Spectrum Laboratories
Beskrivelse:   Clear Bath® keeps water baths and other equipment clean. Water treated with Clear Bath remains clear for weeks. Only 12 drops per gallon (3 drops per ...
Leverandør:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Beskrivelse:   Protection agent prevents the formation of algae, bacteria and mould.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5