Vil du logge ind igen?
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Leverandør: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Handske størrelse Farve Længde Tykkelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
NBR-handsker med interlock af bomuld, modstandsdygtig over for smørefedt, mineralolie og mange kemikalier 8 grøn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
NBR-handsker med interlock af bomuld, modstandsdygtig over for smørefedt, mineralolie og mange kemikalier 9 grøn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
NBR-handsker med interlock af bomuld, modstandsdygtig over for smørefedt, mineralolie og mange kemikalier 10 grøn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
NBR-handsker med interlock af bomuld, modstandsdygtig over for smørefedt, mineralolie og mange kemikalier 11 grøn 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model NB35S
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Foringsmateriale Cotton
Overflade Smooth
Manchet Lang tyk
EN norm EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Godkendt til fødevarekontakt +
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING