Du Søgte efter: Væsker til cirkuleringsbade
Væsker til termostatbad og køletermostater giver en sikker drift for applikationer som indebærer temperaturkontrol som normalt ikke kan tåle høje temperaturer. Det er vigtigt at vælge den væske som passer bedst til applikationen. Væskerne er tilgængelige til at dække i forskellige temperaturområder og viskositet.
Væsker til termostatbad og køletermostater giver en sikker drift for applikationer som indebærer temperaturkontrol som normalt ikke kan tåle høje temperaturer. Det er vigtigt at vælge den væske som passer bedst til applikationen. Væskerne er tilgængelige til at dække i forskellige temperaturområder og viskositet.
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Badvæsker til forbedring af termostatens levetid.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Et udvalg af silikonevæsker, der anbefales til brug i bade. Lav giftighed, inaktivt og med lang levetid pga. deres lave flygtighed.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes...
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Model: Heating fluid, Pakn: 10 kg, Temp. interval: +20...+200 °C, Farve: klar
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Leverandør: DOW CORNING
Beskrivelse: Et udvalg af silikonevæsker, der anbefales til brug i bade. Lav giftighed, inaktivt og med lang levetid pga. deres lave flygtighed.
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Leverandør: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivelse: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Varenummer: (SERA35149.04)
Leverandør: Serva
Beskrivelse: DC 710, Pakn: 1 kg, Flammepunkt: 302 °C
UOM: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom