Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Blotting Reagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"115"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Fikseringsopløsning til isoelektrisk fokusering i polyacrylamidge
UOM:  1 * 500 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VisiGlo™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase labell...
Varenummer: (J348-50T)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   OPD tablets are widely used to detect horseradish peroxidase activity in ELISA and solution assays. Absorbs at 492 nm. Each tablet contains 15 mg of O...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   DAB is commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications. The insoluble end product is resistant to alc...
UOM:  1 * 200 ml
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Amersham ECL™ Prime er en meget følsom Western blotting-detektionsreagens, der kendetegnes ved stabil signalemission og tillader muligheden for gentag...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Amersham ECL™ Western Blotting detektionsreagenser er mindst 10 gange mere følsomme end kolorimetriske assays og frembringer fremragende og pålidelige...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Amersham™ ECL Select™ Western blotting detection reagent for 1000 cm² membrane
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 115
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste