Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Molekylærvægt markører
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"84"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   100 bp ladder, sufficient for 50 lanes
Varenummer: (N746-100RXN)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ladder with 10 fragments ranging from 50 to 500 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (J383-200UL)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Precise™ protein molecular weight marker offers 7 bands ranging from 15,0 - 150,0 kDa. There is sufficient material for 40 assays.
UOM:  1 * 200 µl
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   BlueStep™ protein molecular weight marker, low range, pre-stained, has 6 bands ranging from 19,0 to 120,0 kDa. Pre-stained bands are easily transferre...
UOM:  1 * 0,5 ml
Varenummer: (K181-1ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
UOM:  1 * 1 ml
Varenummer: (K494-500UL)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Protein molecular weight marker, wide range offers 8 bands ranging from 14,4 - 212,0 kDa. There is sufficient material for 100 - 150 assays.
UOM:  1 * 500 µl
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   High range DNA ladder, 200 - 12 000 bp, 100 lanes, 1×0,5 ml
Varenummer: (1B1349-500UL)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The Prism protein marker contains 6 purified proteins stained orange, blue, and violet for easy molecular weight estimation of samples. The bands rang...
UOM:  1 * 500 µl
Produktet er udgået
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste