Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Elektroforese reagenser
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
Elektroforese er en metode brugt i molekylær biologi til, ved hjælp af elektrisk strøm, at adskille DNA eller proteiner baseret på molekylvægt eller fragment størrelse. De forskellige reagenser til elektroforese inkluderer molekyle vægt markører, gel reagenser og de staining reagenser til at forbedre detektionsnøjagtigheden af elektroforese resultatet, igennem forbedret visualisering. De tilbudte elektroforese reagenser er ideelle til brug i applikationer, som molekylær biologi, immun genetik og andre molekylære discipliner. VWR tilbyder forskellige Ladders, DNA markører og protein markører. De findes med forskellige variationer af basepar og volumener.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"212"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (E732-25)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   100 bp ladder, sufficient for 50 lanes
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   peqGOLD pre-stained protein marker IV is a mixture of 10 recombinant, highly purified coloured proteins supplied 'ready to use' in loading buffer. The...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   peqGOLD DNA ladder 100 bp plus is ideal for size determination in the range of 100 to 3000 base pairs. There are no unspecific bands besides the fragm...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (1B1492-25RXN)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RiboReady™ Color 1 kb RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (25-2010)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   peqGOLD pre-stained Protein Marker VI is a mixture of 10 coloured proteins. These proteins are recombinantly produced in E.coli, highly purifie...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 212
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING