Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (19)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Forstøbte Geler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/71/18989671.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sorter efter:
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   PhastGel® IEF media are precast homogeneous (5% T, 3% C) polyacrylamide gels containing 2% to 6% Pharmalyte as carrier ampholyte. Pharmalyte generates...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Immobiline™ DryStrip gels (IPG strips) are used for isoelectric focusing (IEF), run as the first dimension of 2-D electrophoresis or as a separate app...
Leverandør:  Expedeon
Beskrivelse:   Disse forstøbte geler af composit polymer i 8×10 cm, 10×10 cm eller 15×10 cm cm plastkassetter er velegnede til både SDS PAGE og DNA/Native PAGE. De e...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Precast gel, PhastGel® Homogeneous - high density
Varenummer: (17-0677-01)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   PhastGel® Dry IEF combines the freedom and versatility of a homemade gel with the convenience, reproducibility, increased safety and speed of a precas...
UOM:  1 * 10 Items
Varenummer: (28-9374-51)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   DIGE gel is a 12,5% precast polyacrylamide gel in a low fluorescent glass cassette for second dimension 2-D electrophoresis and specially developed fo...
UOM:  1 * 3 Items
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Precast polyacrylamide gels make a wide range of electrophoretic techniques readily available with minimum preparation. Manufacturing quality and repr...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste