Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.

Accessories for nucleic acid sequencers, 33 cm wide

Leverandør: C.B.S. Scientific




 

BESTIL

Udvid alle / Skjul alle

Glass plate sets
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Sæt med rillet glasplade, 33 × 22 cm 1 CBSCSGP33-020
Sæt med rillet glasplade, 33 × 32 cm 1 CBSCSGP33-030
Sæt med rillet glasplade, 33 × 42 cm 1 CBSCSGP33-040A
Sæt med rillet glasplade, 33 × 52 cm 1 730-1105
Sæt med rillet glasplade, 33 × 62 cm 1 CBSCSGP33-060
Sæt med rillet glasplade med lav fluorescens, 33 × 22 cm 1 CBSCLFP33-020
Sæt med rillet glasplade med lav fluorescens, 33 × 32 cm 1 CBSCLFP33-030
Sæt med rillet glasplade med lav fluorescens, 33 × 42 cm 1 CBSCLFP33-040A
Sæt med rillet glasplade med lav fluorescens, 33 × 52 cm 1 CBSCLFP33-050

Aluminium heat dispersion plates
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Aluminiumsvarmefordelingsplader, 33 x 16,6 cm 1 CBSCCPA33-030
Aluminiumsvarmefordelingsplader, 33 x 26,8 cm 1 CBSCCPA33-040A
Aluminiumsvarmefordelingsplader, 33 x 36,9 cm 1 CBSCCPA33-050
Aluminiumsvarmefordelingsplader, 33 x 46,8 cm 1 CBSCCPA33-060
Aluminiumsvarmefordelingsplader, 33 x 6,8 cm 1 CBSCCPA33-020

Spacer sets
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Afstandssæt, 0,4 x 22 cm 1 730-1736
Afstandssæt, 0,4 x 32 cm 1 CBSCSGS-4030
Afstandssæt, 0,4 x 42 cm 1 730-1738
Afstandssæt, 0,4 x 52 cm 1 CBSCSGS-4050
Afstandssæt, 0,4 x 62 cm 1 CBSCSGS-4060
Afstandssæt, 0,75 x 22 cm 1 CBSCSGS-33-7520
Afstandssæt, 0,75 x 32 cm 1 CBSCSGS-33-7530
Afstandssæt, 0,75 x 42 cm 1 CBSCSGS-33-7540A
Afstandssæt, 0,75 x 52 cm 1 CBSCSGS-33-7550
Afstandssæt, 0,75 x 62 cm 1 CBSCSGS-33-7560
Afstandssæt, 1,0 x 32 cm 1 CBSCSGS-33-1030
Afstandssæt, 1,0 x 42 cm 1 CBSCSGS-33-1040A
Afstandssæt, 1,0 x 52 cm 1 CBSCSGS-33-1050
Afstandssæt, 1,5 x 22 cm 1 CBSCSGS-33-1520
Afstandssæt, 1,5 x 32 cm 1 CBSCSGS-33-1530
Afstandssæt, 1,5 x 42 cm 1 CBSCSGS-33-1540A
Afstandssæt, 1,5 x 52 cm 1 CBSCSGS-33-1550
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Skriv en bedømmelse

Brug for hjælp?

  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.

VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer

Bekræft venligst branchen du arbejder i

Eksempel: farmaceutisk

Bekræft venligst dit arbejde

Eksempel: Klinisk assistent

Bekræft venligst Byen

Eksempel: New York

Bedømmelser

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Sortér alle efter:

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal