Du Søgte efter: Redox/ORP Standarder
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 465 mV (25°C), ±5 mV
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Iron(II) ethylenediammonium sulfate CertiPUR®, secondary reference material for redox titration, Glass bottle
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Varenummer: (HACHLZW9400.99)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: SensION+, standard redox solution, 220 mV
UOM: 1 * 250 mL
Varenummer: (HAMI238322)
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: 475±5 mV ORP buffer
UOM: 1 * 250 mL
Varenummer: (HACH2316949)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: ZoBell's standard solution
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (HACH25M2A1001-115)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (662-8251)
Leverandør: WTW
Beskrivelse: ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Leverandør: REAGECON
Beskrivelse: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: 300 mV standard
Leverandør: Thermo Orion
Beskrivelse: Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom