VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Inkubatorer
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
390-0350EA 0 DKK
390-0350 390-0353
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Inkubatorer
Inkubatorer Standardinkubatorer
Inkubator med naturlig konvektion til alle almindelige inkubationsopgaver. Kammeret er fremstillet i rustfrit stål med Indvendige glasdøre.
  • Mikroprocessorstyret - med stort digitalt display
  • Temperaturindstilling i trin af 0,1 °C
  • Indbygget timer fra 0 - 999 minutter eller 0,0 - 99,9 timer eller kontinuerligt
  • Udsugningskanal bag på enheden med manuelt justerbar klap
  • Beskyttelse mod overophedning med visuel alarm (sikkerhedsfunktion klasse 3.1), i henhold til DIN 12880
Leveringsinformation: Leveres med 2 forkromede hylder.