Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
electrode-storage-solutions
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/78/18945178.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Varenummer: (705-1030)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Varenummer: (HACH2541249)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Varenummer: (HACH2657364)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM:  1 * 20 Items
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   Electrode storage solution for ammonia ion selective electrode, 475 ml bottle, Orion
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   The GK ANNEX Maintenance Kit contains all that is needed for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potass...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  METTLER / TOLEDO
Beskrivelse:   Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml
Leverandør:  Hanna
Beskrivelse:   HI 70300L is a storage solution prepared with reagent grade chemicals which can be used to ensure maximum performance of pH and ORP electrodes.
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
UOM:  1 * 475 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste