Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
electrode-filling-solutions
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   3M KCl-opløsningen kan også anvendes som en opløsning til elektrodeopbevaring.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Refill opløsning 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate
UOM:  1 * 114 ml
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Varenummer: (HACH2841700)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
UOM:  1 * 28 ml
Leverandør:  METTLER / TOLEDO
Beskrivelse:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM:  1 * 59 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste