Osmiumstandard, 1g/L Os i 7% saltsyre (from (NH₄)₂OsCl₆) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Certipur®
1.70338.0100EA 6040 DKK
1.70338.0100
Osmiumstandard, 1g/L Os i 7% saltsyre (from (NH₄)₂OsCl₆) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Standarder Kationiske standarder Osmium Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST