Ethalfluralin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13220000EA
1260
DKK
EHERC13220000
Ethalfluralin
Ethalfluralin
Formel:
C₁₃H₁₄F₃N₃O₄ Molekylvægt: 333,27 g/mol |
CAS-nummer:
55283-68-6 EINECS: 259-564-3 |