Carbaryl (1-Naphthyl methylcarbamat)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP523EA 3420 DKK
PROOBP523
Carbaryl (1-Naphthyl methylcarbamat)
Carbaryl (1-Naphthyl methylcarbamat)
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molekylvægt: 201,22 g/mol
CAS-nummer: 63-25-2
EINECS: 200-555-0
UN nummer: 2757
ADR: 6.1,III