Palladiumstandard, 1g/L Pd i salpetersyre (from Pd(NO₃)₂) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Certipur®
1.70339.0100EA
790
DKK
1.70339.0100
Palladiumstandard, 1g/L Pd i salpetersyre (from Pd(NO₃)₂) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Standarder
Kationiske standarder
Palladium Standards