Propachlor
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16380000EA 1210 DKK
EHERC16380000
Propachlor
Propachlor
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Molekylvægt: 211,69 g/mol
CAS-nummer: 1918-16-7
EINECS: 217-638-2