Tantalstandard, 1g/L Ta (from (NH₄)₂TaF₇) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Certipur®
1.70356.0100EA 1510 DKK
1.70356.0100
Tantalstandard, 1g/L Ta (from (NH₄)₂TaF₇) Certipur® enkeltelement standard til ICP, Supelco®
Standarder Kationiske standarder Tantalum Standards
Certificeringer: Traceable to SRM from NIST