Kviksølvstandard, 1g/L Hg i 5% salpetersyre (from Hg) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Specpure®
88079.APEA 1110 DKK
88079.AP 88079.AE
Kviksølvstandard, 1g/L Hg i 5% salpetersyre (from Hg) Specpure® standard til AAS
Standarder Kationiske standarder Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificeringer: Traceable to NIST