Magnesiumsulfat, vandfri, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0338-500GEA 863 DKK
0338-500G
Magnesiumsulfat, vandfri, Reagent Grade
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekylvægt: 120,37 g/mol
Smeltepunkt: 1127 °C
Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Moisture <0.2%
Purity >98%