Du Søgte efter: Æsker til objektglas
Bokse og holdere til transport og arkivering af mikroskopi slides skal være sikret i mod kontaminering mellem hvert slide. Boksene og holderne fås i forskellige farver og designs. De er stabelbare og sikret mod fugt og insektangreb.
Bokse og holdere til transport og arkivering af mikroskopi slides skal være sikret i mod kontaminering mellem hvert slide. Boksene og holderne fås i forskellige farver og designs. De er stabelbare og sikret mod fugt og insektangreb.
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (631-1143)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Tunge, todelte mikroskopkasser er designet til at opbevare standardrutsjebaner til transport.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Objektglasbokse til opbevaring af standard mikroskopiobjektglas.
Varenummer: (631-0742)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Opbevaringsstativer til mikroskopiglas gør det nemt at organisere prøver.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-1527)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Durable and stackable slide box for safe storage and transport of slides.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-9113)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This heavy-duty two-piece microscope slide box stores up to 100 slides.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-1066)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This cabinet, with lid, can be used in cytology and histology applications.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (631-1079)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This box for five slides prevents items from breaking or sticking. Can be used for applications in cytology, such as conventional smears.
UOM: 1 * 500 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Opbevaringssystem til objektglas, SlideFile™, lyserød, PS, Antal objektglas: 100, B×D×H: 82×245×82 mm
Varenummer: (631-0325)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Box with numbered slots for microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HEATHS15979A)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Plastic boxes for microscope slides.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Æsker til objektglas, rød, PP, Antal objektglas: 100
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These slide boxes provide maximum protection for microscope slides.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom