Du Søgte efter: Transportbeholdere til objektglasholder
Pålidelig forsendelse af af forskellige typer objektglas såsom vævssnit, patologiske- og mikrobiologiske prøver. Hylstrene er tilgængelige i plastik udgave, beregnet til brug flere gange, samt en papudgave til engangsbrug. Plastik udgaven er brudsikker med en
Pålidelig forsendelse af af forskellige typer objektglas såsom vævssnit, patologiske- og mikrobiologiske prøver. Hylstrene er tilgængelige i plastik udgave, beregnet til brug flere gange, samt en papudgave til engangsbrug. Plastik udgaven er brudsikker med en "easy to open" tab til transport.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (631-1515)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
UOM: 1 * 25 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Denne sikre beskyttelse til almindelige objektglas er ideel til opbevaring og forsendelse.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Varenummer: (630-2769)
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
UOM: 1 * 1.000 Items
Varenummer: (631-9782)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Særlig anvendelig ved transport og opbevaring af objektglas.
UOM: 1 * 25 Items
Varenummer: (SIMPM950-4MA)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
UOM: 1 * 500 Items
Varenummer: (GOSSPLP-01)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM: 1 * 700 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Til sikker transport af cytologiske og geologiske objektglas.
Varenummer: (BELAH442000000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Polyethylene slide mailer with screw cap.
UOM: 1 * 6 Items
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Varenummer: (631-9150)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Til opbevaring og forsendelse af 5 til 10 (afhængig af tykkelse) mikroskopiobjektglas eller en 12 ml prøve.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Designed for slide transport and protection.
Leverandør: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Varenummer: (212-0530)
Leverandør: BOETTGER, PAUL
Beskrivelse: High-density polyethylene container for microscopy slides.
UOM: 1 * 500 Items
Varenummer: (LPIT290400)
Leverandør: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
UOM: 1 * 50 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom