Du Søgte efter: Objektglas holdere
Objektglas holdere sikrer at dine forskellige typer snit kan opbevares sikkert. Med et bredt udvalg af både mapper, skabe, skuffer, foldere og små selvstående enheder, er det muligt at sikre den bedst mulige opbevaring til både små og store mængder vævssnit inden for både histologi, patologi og mikrobiologi. Der er desuden modeller beregnet til brug under de forskellige processer, såsom rensning og  tørring af de forskellige snit. Holdere er også optimale til at beskytte snit i forbindelse med mikrobiologiske prøveudtagninger i marken.
Objektglas holdere sikrer at dine forskellige typer snit kan opbevares sikkert. Med et bredt udvalg af både mapper, skabe, skuffer, foldere og små selvstående enheder, er det muligt at sikre den bedst mulige opbevaring til både små og store mængder vævssnit inden for både histologi, patologi og mikrobiologi. Der er desuden modeller beregnet til brug under de forskellige processer, såsom rensning og tørring af de forskellige snit. Holdere er også optimale til at beskytte snit i forbindelse med mikrobiologiske prøveudtagninger i marken.
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (631-1049)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This metallic cabinet is suitable for the storage of 50×50 mm or 80×57 mm microscopy slides.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These organisers enable the archiving of a large number of microscope slides.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Slide holders designed for applications in clinical cytology.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Tilbud
Varenummer: (631-1064)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Slide cabinet for long-term storage.
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Varenummer: (631-0823)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Holdere til objektglas af karton giver øjeblikkelig reference og hurtig genfinding med fingerspidserne.
UOM: 1 * 12 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Objektglasbakker som kan rumme 20 eller 30 standard mikroskopiobjektglas (76×26 mm).
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Varenummer: (720-0487)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (631-0835)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Slide dispenser, grå, Antal objektglas: 72
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MARI6001000)
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
UOM: 1 * 50 Items
Varenummer: (LEIH3808587E)
Leverandør: LEICA HISTOLOGY
Beskrivelse: This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (630-2771)
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
UOM: 1 * 20 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom