Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Brydningsindex Standarder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/26/18989726.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Refractive index standards traceable to SRM from NIST and PTB.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Adskillige referencematerialer til brug ved instrumenttest beskrives i European pharmacopoeias (dvs. Ph Eur. 2.2.6). I dette tilfælde anbefales stoffe...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Refractive index of the standards is verified using calibrated and temperature controlled refractometer.
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   En række af væsker til kontrol/kalibrering af den lave og den høje ende af den refraktive indeks skala og den tilhørende Brix skala..
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Quartz control plates for the calibration and verification of polarimeters. of optical and digital polarimeters and saccharimeters.
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Solid test plates offer a convenient method of calibration and verifying the performance of optical handheld and Abbe refractometers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BELLINGHAM & STANLEY
Beskrivelse:   Sucrose solutions are an extremely easy to use medium for verifying and calibrating refractometers measuring in the Brix scale, as no special consider...
Leverandør:  ATAGO
Beskrivelse:   N/A
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste